Theophylline-7-acetic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A11473.14EA 254 EUR
A11473.14 A11473.36 A11473.22
Theophylline-7-acetic acid ≥98%
Theophylline-7-acetic acid
Kaava: C₉H₁₀N₄O₄
MW: 238,20 g/mol
Sulamispiste: 268…272 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00022832
CAS-numero: 652-37-9
EINECS: 211-490-2