7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
Toimittaja: Molekula
MOLE77994840-25MGEA 0 EUR
MOLE77994840-25MG
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
Kaava: C₁₀H₁₄N₄O₄
MW: 254,24 g/mol
MDL numero: MFCD00005759
CAS-numero: 479-18-5
EINECS: 207-526-1