1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B21804.06EA 92.6 EUR
B21804.06 B21804.14
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole ≥97%
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Kaava: C₁₅H₁₅N
MW: 209,29 g/mol
Sulamispiste: 114…119 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00082627
CAS-numero: 41532-84-7
EINECS: 255-429-8