1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Toimittaja: Molekula
MOLE69351493-5GEA 122 EUR
MOLE69351493-5G
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Kaava: C₁₅H₁₅N
MW: 209,29 g/mol
MDL numero: MFCD00082627
CAS-numero: 41532-84-7
EINECS: 255-429-8