2,3-Diphenylmaleic anhydride ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L15612.06EA 342 EUR
L15612.06 L15612.03
2,3-Diphenylmaleic anhydride ≥98%
2,3-Diphenylmaleic anhydride
Kaava: C₁₆H₁₀O₃
MW: 250,26 g/mol
Kiehumispiste: 236 °C (15 mmHg)
Sulamispiste: 157…160 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005521
CAS-numero: 4808-48-4
EINECS: 225-370-2