2,3-Diphenylmaleic anhydride ≥95.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAD3943-5GEA
798
EUR
TCIAD3943-5G
TCIAD3943-1G
2,3-Diphenylmaleic anhydride ≥95.0% (by GC)
2,3-Diphenylmaleic anhydride
Kaava:
C₁₆H₁₀O₃ MW: 250,26 g/mol Kiehumispiste: 236°C Sulamispiste: 160°C |
MDL numero:
MFCD00005521 CAS-numero: 4808-48-4 EINECS: 225-370-2 |
Testitulosten erittely
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization back titration) | min. 93.0 % |