Forskolin ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
J63292.MFEA 1970 EUR
J63292.MF J63292.MC J63292.MA
Forskolin ≥98%
Forskolin
An adenylcyclase activator
Kaava: C₂₂H₃₄O₇
MW: 410,51 g/mol
MDL numero: MFCD00082317
CAS-numero: 66575-29-9
EINECS: 266-410-9