Ionomycin calcium salt
Toimittaja: Molekula
MOLE39704482-1MGEA 179 EUR
MOLE39704482-1MG MOLE39704482-5MG
Ionomycin calcium salt
Ionomycin calcium salt
Kaava: C₄₁H₇₀CaO₉
MDL numero: MFCD00151183
CAS-numero: 56092-82-1