Chlorfenapyr, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
37913-100MG-REA 97.67 EUR
37913-100MG-R
Chlorfenapyr, Supelco®
Chlorfenapyr
Kaava: C₁₅H₁₁BrClF₃N₂O
MDL numero: MFCD01631152
CAS-numero: 122453-73-0