Geranyl bromide 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
A14093.22EA
1210
EUR
A14093.22
A14093.14
A14093.06
Geranyl bromide 96%
Geranyl bromide
Kaava:
C₁₀H₁₇Br MW: 217,16 g/mol Kiehumispiste: 99…101 °C (10 mmHg) Tiheys: 1,094 Leimahduspiste: 95 °C (203 °F) |
MDL numero:
MFCD00000243 CAS-numero: 6138-90-5 EINECS: 228-123-7 |