(R)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52749.06EA 477 EUR
H52749.06 H52749.03
(R)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
Kaava: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03093382
CAS-numero: 309956-78-3