4-(Boc-amino)piperidine 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H28517.06EA 371 EUR
H28517.06 H28517.03 H28517.14
4-(Boc-amino)piperidine 96%
4-(Boc-amino)piperidine
Kaava: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Sulamispiste: 162…166 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00798171
CAS-numero: 73874-95-0
EINECS: 616-026-6