4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
L19794.03EA 401 EUR
L19794.03 L19794.MD
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid
Kaava: C₁₁H₂₀N₂O₄
MW: 244,29 g/mol
Sulamispiste: ∼ 290 °C (haj. lämpötila)
MDL numero: MFCD01318728
CAS-numero: 183673-71-4
EINECS: 000-000-0