(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H26937.06EA 1270 EUR
H26937.06 H26937.03
(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine 98%
(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine
Kaava: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03094717
CAS-numero: 188111-79-7
ADR: 8,III