3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52816.03EA 108 EUR
H52816.03 H52816.06
3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
3-Amino-1-Boc-piperidine
Kaava: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01861219
CAS-numero: 184637-48-7