1-Boc-3-(methylamino)piperidine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52773.06EA 691 EUR
H52773.06 H52773.03
1-Boc-3-(methylamino)piperidine 97%
1-Boc-3-(methylamino)piperidine
Kaava: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,31 g/mol
Kiehumispiste: 95…99 °C (0,6 mmHg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04114980
CAS-numero: 392331-89-4