(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52556.06EA 658 EUR
H52556.06 H52556.03
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine ≥97%
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine
Kaava: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
Sulamispiste: 46…50 °C
Leimahduspiste: 104 °C (219 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115306
CAS-numero: 143900-43-0