4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
B22067.03EA 98.7 EUR
B22067.03 B22067.06
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde
Kaava: C₁₆H₁₆O₂
MW: 240,30 g/mol
Kiehumispiste: 162…163 °C (1 mmHg)
Tiheys: 1,10
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00800683
CAS-numero: 144896-51-5
EINECS: 000-000-0