3,4-Dimethylbenzophenone ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAD3289-25GEA
37.4
EUR
TCIAD3289-25G
3,4-Dimethylbenzophenone ≥98.0% (by GC)
3,4-Dimethylbenzophenone
Kaava:
C₁₅H₁₄O MW: 210,28 g/mol Kiehumispiste: 335°C |
MDL numero:
MFCD00008525 CAS-numero: 2571-39-3 EINECS: 219-916-9 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 44.0 and le 48.0 deg-C |