2,2',4,4'-Tetramethylbenzophenone ≥96.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAT1232-5GEA 91.3 EUR
TCIAT1232-5G TCIAT1232-25G
2,2',4,4'-Tetramethylbenzophenone ≥96.0% (by GC)
2,2',4,4'-Tetramethylbenzophenone
Kaava: C₁₇H₁₈O
Kiehumispiste: 188°C
MDL numero: MFCD00060094
CAS-numero: 3478-88-4
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/74/28995274.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %