3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A11164.03EA 121 EUR
A11164.03 A11164.06
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone ≥98%
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone
Kaava: C₁₇H₆F₁₂O
MW: 454,22 g/mol
Sulamispiste: 139…140 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042474
CAS-numero: 175136-66-0