Allantoin 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO102841000EA 39 EUR
ACRO102841000 ACRO102845000
Allantoin 98%
Allantoin
Kaava: C₄H₆N₄O₃
MW: 158,12 g/mol
Sulamispiste: 230 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005260
CAS-numero: 97-59-6
EINECS: 202-592-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %