Allantoin ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
A15571.30EA 122 EUR
A15571.30 A15571.0B A15571.0I
Allantoin ≥98%
Allantoin
Kaava: C₄H₆N₄O₃
MW: 158,12 g/mol
Sulamispiste: ∼ 230 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005260
CAS-numero: 97-59-6
EINECS: 202-592-8