1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
L16606.09EA 189 EUR
L16606.09
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Kaava: C₈H₄Cl₃F₁₃Si
MW: 481,55
Kiehumispiste: 192 °C
Tiheys: 1,638
Leimahduspiste: 87 °C (189 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042363
CAS-numero: 78560-45-9
EINECS: 278-947-6
UN: 2987
ADR: 8,II