1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAT2577-5GEA 79.2 EUR
TCIAT2577-5G TCIAT2577-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97.0% (by GC)
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Kaava: C₈H₄Cl₃F₁₃Si
MW: 481,55 g/mol
Kiehumispiste: 85°C
Leimahduspiste: 54°C
MDL numero: MFCD00042363
CAS-numero: 78560-45-9
EINECS: 278-947-6
UN: 2986
ADR: 8,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/91/28996291.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %