1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B24620.14EA 847 EUR
B24620.14 B24620.06
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane
Kaava: C₁₄H₁₉F₁₃O₃Si
MW: 510,367 g/mol
Kiehumispiste: 220 °C
Sulamispiste: < –38 °C
Tiheys: 1,333
Leimahduspiste: 97 °C (206 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042333
CAS-numero: 51851-37-7
EINECS: 257-473-3