1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
44543.09EA 786 EUR
44543.09 44543.04
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Kaava: C₁₀H₁₀ClF₁₃Si
MW: 440,71 g/mol
Kiehumispiste: 189…191 °C
Tiheys: 1,461
Leimahduspiste: 52 °C (180 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042359
CAS-numero: 102488-47-1
ADR: 8,II