2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90% tech. stabiloitu
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO219020050EA 153 EUR
ACRO219020050 ACRO219020250 ACRO219021000
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90% tech. stabiloitu
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Kaava: C₆H₁₅ClOSi
MW: 166,72 g/mol
Kiehumispiste: 57…59 °C (8 mmHg)
Tiheys: 0,94 g/cm³
Leimahduspiste: 46 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00009919
CAS-numero: 76513-69-4
EINECS: 278-483-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer ≤200 ppm Diisopropylethylamine