10,12-Pentacosadiynoic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L09313.06EA 292 EUR
L09313.06 L09313.03 L09313.14
10,12-Pentacosadiynoic acid ≥98%
10,12-Pentacosadiynoic acid
Kaava: C₂₅H₄₂O₂
MW: 374,61 g/mol
Sulamispiste: 62…65 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041684
CAS-numero: 66990-32-7
EINECS: 614-006-1