10,12-Tricosadiynoic acid 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
L10231.03EA 125 EUR
L10231.03 L10231.06
10,12-Tricosadiynoic acid 96%
10,12-Tricosadiynoic acid
Kaava: C₂₃H₃₈O₂
MW: 346,56 g/mol
Sulamispiste: 55…59 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041683
CAS-numero: 66990-30-5