9,12-Octadecadiynoic acid
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM90400-10EA 1030 EUR
CAYM90400-10 CAYM90400-5 CAYM90400-1
9,12-Octadecadiynoic acid
9,12-Octadecadiynoic acid
Kaava: C₁₈H₂₈O₂
MDL numero: MFCD00797685
CAS-numero: 2012-14-8