1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
H26650.03EA 85.7 EUR
H26650.03 H26650.06
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine ≥97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Kaava: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,29 g/mol
Sulamispiste: 78…82 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02094488
CAS-numero: 123855-51-6