3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO359580010EA 44.3 EUR
ACRO359580010 ACRO359580050
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid 98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid
Kaava: C₇H₇BO₄
MW: 165,94
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01009695
CAS-numero: 94839-07-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 106.0 %