3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B24217.14EA 1380 EUR
B24217.14 B24217.06 B24217.03
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid ≥98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid
Kaava: C₇H₇BO₄
MW: 165,94
Sulamispiste: 239…243 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01009695
CAS-numero: 94839-07-3