(2-(Dimethylamino)ethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L00917.09EA 93.5 EUR
L00917.09 L00917.18
(2-(Dimethylamino)ethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
(2-(Dimethylamino)ethyl)triphenylphosphonium bromide
Kaava: C₂₂H₂₅BrNP
MW: 414,33 g/mol
Sulamispiste: ∼ 200 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011794
CAS-numero: 21331-80-6
EINECS: 244-335-2