(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B25609.06EA 73.1 EUR
B25609.06 B25609.14 B25609.22
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride
Kaava: C₂₁H₂₀ClO₂P
Sulamispiste: 197…201 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00185663
CAS-numero: 36626-29-6