Diphenylphosphoryl azide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A12124.06EA 60.5 EUR
A12124.06 A12124.14 A12124.22
Diphenylphosphoryl azide ≥97%
Diphenylphosphoryl azide
Kaava: C₁₂H₁₀N₃O₃P
MW: 275,20 g/mol
Kiehumispiste: 161…162 °C (0,5 mmHg)
Tiheys: 1,275
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
MDL numero: MFCD00001987
CAS-numero: 26386-88-9
EINECS: 247-644-0
UN: 3278
ADR: 6.1,III