4,5-Dicyano-2-phenylimidazole ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H58800.04EA 572 EUR
H58800.04
4,5-Dicyano-2-phenylimidazole ≥97%
4,5-Dicyano-2-phenylimidazole
Kaava: C₁₁H₆N₄
MW: 194,19 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05863325
CAS-numero: 50847-06-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III