2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L12919.06EA 161 EUR
L12919.06 L12919.14
2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥97%
2,3-Dimethylmaleic anhydride
Kaava: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Kiehumispiste: 222…223 °C
Sulamispiste: 93…96 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005523
CAS-numero: 766-39-2
EINECS: 212-165-8