2,3-Dimethylmaleic anhydride syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41502.0005EA 114 EUR
8.41502.0005
2,3-Dimethylmaleic anhydride syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylmaleic anhydride
Kaava: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005523
CAS-numero: 766-39-2
EINECS: 212-165-8
Order Now
Testitulosten erittely
Melting Point 96 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Boiling Point 223 °C
Density 1.107 g/cm3 (100 °C)