4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B20069.06EA 373 EUR
B20069.06
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole ≥97%
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Kaava: C₄H₅BrN₂
MW: 161,01
Sulamispiste: 73…77 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005241
CAS-numero: 13808-64-5
EINECS: 237-456-7