3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B21592.03EA 229 EUR
B21592.03 B21592.06
3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole ≥97%
3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Kaava: C₄H₆BrN₃
MW: 176,02 g/mol
Sulamispiste: 96…100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00663065
CAS-numero: 146941-72-2