3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBKM01090EAEA 0 EUR
MAYBKM01090EA MAYBKM01090DA
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
Kaava: C₄H₇Br₂N₃
MW: 256,94 g/mol
MDL numero: MFCD00053023
CAS-numero: 167683-86-5