4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO371790010EA
69.9
EUR
ACRO371790010
ACRO371790050
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Kaava:
C₄H₅IN₂ MW: 208,0000 g/mol Sulamispiste: 61…67 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD05663860 CAS-numero: 39806-90-1 |
Testitulosten erittely
Appearance | Off-white Semitransparent crystals or crystalline needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 61 to 67 °C |
GC | ≥96.0 % |