5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥97%
Vaara
H37465.06EA 514 EUR
H37465.06 H37465.03
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥97%
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Kaava: C₄H₅IN₂
MW: 208,00 g/mol
Sulamispiste: 78…81 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD11109327
CAS-numero: 34091-51-5