4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
A11759.06EA 108 EUR
A11759.06 A11759.14 A11759.22
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Kaava: C₅H₇BrN₂
MW: 175,03 g/mol
Sulamispiste: 118…123 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005242
CAS-numero: 3398-16-1
EINECS: 222-263-2