2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
Varoitus
H54451.MDEA 165 EUR
H54451.MD H54451.03
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₀H₁₆BN₃O₂
MW: 221,06 g/mol
Sulamispiste: 206…208 °C
MDL numero: MFCD06795685
CAS-numero: 402960-38-7