4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H53118.MDEA 840 EUR
H53118.MD
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 95%
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid
Kaava: C₇H₁₁BN₂O₂
MW: 165,99 g/mol
Sulamispiste: 104…109 °C
MDL numero: MFCD08235084
CAS-numero: 913835-27-5