Trithiocyanuric acid 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A19080.14EA 83.1 EUR
A19080.14 A19080.06 A19080.22
Trithiocyanuric acid 95%
Trithiocyanuric acid
Kaava: C₃H₃N₃S₃
MW: 177,27 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006052
CAS-numero: 638-16-4
EINECS: 211-322-8