Trithiocyanuric acid
Toimittaja: Molekula
MOLE50506217-25GEA 70.3 EUR
MOLE50506217-25G
Trithiocyanuric acid
Trithiocyanuric acid
Kaava: C₃H₃N₃S₃
MW: 177,27 g/mol
MDL numero: MFCD00006052
CAS-numero: 638-16-4
EINECS: 211-322-8